Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores de sobremesa
Código de producto. 11789805 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
60 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
11789805 60 min cada uno
1 options
Código de producto. 11789805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La selección del tiempo configura el temporizador
Selección de dos temporizadores de mesa Fisher Scientific™. La selección del tiempo configura el temporizador.
06-659
  • Pantalla: Las marcas de gran tamaño facilitan la lectura; el puntero indica el tiempo restante
  • Diámetro del dial: 5 cm (2 pulg)
  • Dimensiones: 2,75 l × 2,75 W × 2 pulgadas Al (7 x 7 x 5 cm)
  • La carcasa blanca se puede colocar en horizontal o vertical
06-662-10
  • Pantalla: Números azules fáciles de leer
  • Diámetro de esfera: 2,75 pulgadas (7 cm)
  • Caja gris
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de intervalo
Intervalo de tiempo 60 min
Alarms Sonoro
Exactitud 1 %
Pantalla Digital
Diámetro interior (imperial) 2,75 in
Diámetro interior (métrico) 6,98 cm
Peso (imperial) 0,37 oz
Peso (métrico) 10,48 g