Learn More
Fisherbrand™ Calculadora de conversión métrica de tamaño compacto, calculadora de conversión métrica, con batería
Código de producto. p-139433 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
Pila alcalina de 1,5 V y cubierta protectora integrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11784406
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
1.5V alkaline battery and integrated protective cover
Realiza múltiples conversiones y funciones de calculadora
Performs multiple conversions and calculator functions
La unidad proporciona respuestas rápidas y precisas para 126 tipos de conversiones métricas. Simplemente introduzca un número, pulse una flecha y lea la métrica exacta o equivalente de EE.UU. con la coma decimal en su lugar.
  • Convierte longitud, área, volumen, peso, líquido, energía y temperatura
  • Realiza conversiones del sistema inglés (imperial) y cuenta con todas las funciones rutinarias de la calculadora
  • Con teclas elevadas, dígitos grandes (0,5 pulgadas [1,3 cm]) y una pantalla LCD brillante de 8 dígitos para facilitar la lectura y el funcionamiento
  • El tamaño de la tarjeta de crédito la hace perfecta para llevarla a cualquier parte
  • Dimensiones: 2,5 × 4,25 × 0,5 pulg (6,4 × 11,4 × 1,3 cm) (An x P x Al) Peso: 28 g (1 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora de conversión métrica
Tipo de pantalla LCD
Teclado Dígito grande elevado
Dimensiones (L x An) 2.5 x 4.25 in.
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3cm
Longitud (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 6,4cm
Anchura (imperial) 4,25 in
Anchura (métrico) 11,4cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28,3g
Fuente de alimentación Pila alcalina de 1,5 V
Para utilizar con (aplicación) Realiza múltiples conversiones y funciones de calculadora
Incluye Pila alcalina de 1,5 V y cubierta protectora integrada