Learn More
Fisherbrand™ Hélices y eje resistentes a la corrosión para agitadores de varilla
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,48 cm
45,72 cm
Longitud (imperial):
12 pulg
18 in
Diámetro (métrico) del ventilador:
6,35 cm
8,89 cm
Diámetro (imperial) del ventilador:
2,5 in
3,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estructura con revestimiento exterior de PTFE virgen grueso
- Núcleo interior de acero inoxidable rígido
- Diámetro externo del eje de 10 mm x 1/4 pulg de diámetro del núcleo
- El eje interior es 1 pulg más larga que la carcasa exterior, lo que permite el acoplamiento directo en la sección de acero inoxidable del eje
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,39 in |
| Diámetro (imperial) del ventilador | 3,5 in |
| Diámetro (métrico) | 1 cm |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 8,89 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de varillas |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45,72 cm |
| Tipo | Eje con hélice |
| Material | Acero, PTFE |