Learn More
Fisherbrand™ Desecadores de recipiente de fondo circular Desi-Vac™ con bomba de vacío
Código de producto. p-32945 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11744366 600 ml 1 PCS
1 options
No esterilice el recipiente en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores. No utilice ácidos concentrados como desecante.
Código de producto. 11744366
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No esterilice el recipiente en autoclave ni lo exponga a disolventes orgánicos ni sus vapores. No utilice ácidos concentrados como desecante.
El desecador con bomba de vacío manual integrada elimina la necesidad de bomba, tubos y llave de paso independientes
Desiccator with built-in manual vacuum pump eliminates need for separate pump, tubing and stopcock
  • Ideal para secar, conservar, almacenar y transportar muestras
  • Esta unidad autónoma mantiene un vacío de 373 mm Hg (14,7 pulg) durante más de 24 horas
  • La junta tórica de caucho de la cubierta garantiza un sellado hermético
  • Para retirar la cubierta, simplemente pulse el botón de liberación para permitir que entre aire en el recipiente
  • Cuerpo de policarbonato transparente, asa de bomba de metal, bomba y cubierta de plástico ABS resistente a sustancias químicas
  • No se requiere placa
Ideal para secar, conservar, almacenar y transportar muestras
Información de órdenes
Disponibles en volúmenes de 600, 850, o 1100 ml. Se pueden utilizar con desecante Fisherbrand™ Humidity Sponge™.
Especificaciones
Forma del fondo Circular
Descripción 11.43 x 11.43 x 12.7cm ((4.5 x 4.5 x 5.0 in.)
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador
Incluye Mango de bomba de metal, tapa y bomba de vacío de plástico ABS resistente a los productos químicos, botón de liberación en la parte superior, tapa con sello de junta tórica
Volumen (imperial) 20,28 oz
Volumen (métrico) 600 ml
Anchura (imperial) 4.5 in.
Anchura (métrico) 11.43 cm
Altura (métrico) 9.5 cm
Altura (imperial) 5 in
Fondo (imperial) 5.0 in.
Fondo (métrico) 12.7 cm