Learn More
Fisherbrand™ Desecadores de recipiente de fondo circular Desi-Vac™ con bomba de vacío
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
El recipiente de plástico con bomba de vacío autónoma es ideal para el secado y el almacenamiento de productos químicos, polvos, tejidos de muestra, secciones de plantas, etc.
- La unidad autónoma presenta un vacío de 373 mm Hg (14,7 pulg) durante más de 24 horas
- La bomba de vacío integrada en la parte superior elimina el aire gracias a una serie de ciclos manuales
- La cubierta, sellada con una junta tórica de caucho, mantiene el vacío
- El botón de alivio de la parte superior permite que el aire entre en el recipiente a la hora de retirar la tapa
- Puede usarse con la esponja de humedad™ Fisherbrand™ para mantener las muestras secas
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Circular |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador |
| Incluye | Mango de bomba de metal, tapa y bomba de vacío de plástico ABS resistente a los productos químicos, botón de liberación en la parte superior, tapa con sello de junta tórica |
| Volumen (imperial) | 50,72 oz |
| Volumen (métrico) | 1500 cc |
| Altura (métrico) | 21.5 cm |
| Altura (imperial) | 8,5 pulg |
| Diámetro exterior (imperial) | 7,25 pulg, 18.4 cm |