Learn More
Fisherbrand™ Válvulas de retención resistentes a productos químicos
Código de producto. 11724326 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,17 mm
4,74 mm
6,35 mm
9,52 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11724326 9,52 mm paquete de 6
11794316 3,17 mm paquete de 6
11704326 4,74 mm paquete de 6
11714326 6,35 mm paquete de 6
4 options
Código de producto. 11724326
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Construidos con un cuerpo Kynar™ resistente a productos químicos y una válvula Viton™
Se utiliza con ácidos, bases, agua, procesamiento químico y alcoholes. Evita daños en equipos, bombas y sistemas de flujo al impedir el reflujo.
  • Trayectoria de flujo despejada
  • Inerte, suave y de alta pureza
  • Intervalos de funcionamiento: de 0 a 50 psi y de 40 °C a + 126 °C
  • Esterilizable en autoclave; sin mantenimiento
  • La unidad con longitud de 31,75 mm (1,25 pulgadas) se instala en cualquier posición
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Diámetro interior (métrico) 9,52 mm
Material Kynar, Viton
Longitud global (imperial) 1,25 in
Longitud global (métrico) 31,75 mm
Presión máxima 50 psi
Max. Operating Temperature (English) 258,8 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 126 °C
Tipo de producto Válvula de retención