Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros Baume
Código de producto. 11746933 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
Sin certificado 3-puntos
Incrementos:
0,1°
0,1 °
Longitud (métrico):
290 mm
295 mm
305 mm
305 mm
310 mm
Intervalo de Baume:
De 29 a 41°
De 40 a 51°
De 49 a 61°
De 60 a 70°
Desde 19 hasta 31°
Desde 9 hasta 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Certificaciones/conformidad Incrementos Longitud (métrico) Intervalo de Baume unitSize
11746933 Sin certificado 3-puntos 0,1° 295 mm De 60 a 70° cada uno
11796923 Sin certificado 3-puntos 0,1 ° 305 mm Desde 9 hasta 21° cada uno
11716933 Sin certificado 3-puntos 0,1° 305 mm De 29 a 41° cada uno
11706933 Sin certificado 3-puntos 0,1 ° 310 mm Desde 19 hasta 31° cada uno
11726933 Sin certificado 3-puntos 0,1° 290 mm De 40 a 51° cada uno
11736933 Sin certificado 3-puntos 0,1° 295 mm De 49 a 61° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11746933
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala pesada Baume para trabajar con líquidos más pesados que el agua.
Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
Información de órdenes
Utilice la probeta Fisherbrand 08-530J con 250 ml de líquido para la inmersión. Está disponible por separado.
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
Compliance
La exactitud cumple o supera las especificaciones de ASTM™ E 100, calibrados conforme a las especificaciones de ASTM E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hidrómetro Baume
Incrementos 0,1°
Certificaciones/conformidad Sin certificado 3-puntos
Longitud (métrico) 295 mm
Material Vidrio sodocálcico
Intervalo de Baume De 60 a 70°
Para utilizar con (aplicación) Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water