Learn More
Fisherbrand™ Carro plegable de aluminio
Código de producto. 11754406 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
150 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) unitSize
11754406 150 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11754406
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tres cuerdas elásticas.
El carro plegable de aluminio Fisherbrand le permite mover fácilmente equipos de laboratorio pesados, productos químicos, bidones y cajas de instrumental de vidrio.
El carro plegable de aluminio Fisherbrand le permite mover fácilmente equipos de laboratorio pesados, productos químicos, bidones y cajas de instrumental de vidrio.
  • Capacidad de carga: 150 kg (330 lb)
  • Construcción robusta de aleación de aluminio con plataforma telescópica para cargas más largas.
  • Se pliega hasta el tamaño del maletín para facilitar el almacenamiento o el transporte.
  • Se mueve fácilmente sobre ruedas de goma maciza grandes.
  • El mango se ajusta a dos alturas: 69 y 76 cm
  • Los topes de goma de las cuatro esquinas protegen las paredes de arañazos accidentales.
Información de órdenes
Peso: 9 kg (20 lb)
Especificaciones
Tipo Carro plegable
Capacidad portante (imperial) 330 lb
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Material Aleación de aluminio
Para utilizar con (aplicación) Para mover con facilidad productos químicos pesados de laboratorio, bidones y cajas de instrumental de vidrio.
Incluye Tres cuerdas elásticas, topes y ruedas de goma maciza
Peso (imperial) 20 lb
Peso (métrico) 9 kg
Anchura (imperial) 16 pulg
Anchura (métrico) 41 cm