Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de varilla analógicos neumáticos
Código de producto. p-4642092 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
10.000 rpm
1000 rpm
1200 rpm
3000 rpm
Capacidad:
10 L
20 L
50 L
par de torsión:
45
203
294
633
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Capacidad par de torsión unitSize
15192987 3000 rpm 50 L 633 cada uno
15112997 1200 rpm 20 L 203 cada uno
15122997 1000 rpm 20 L 294 cada uno
15102997 10.000 rpm 10 L 45 cada uno
4 options
Código de producto. 15192987
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • Una varilla de soporte de 9/16 pulg de diámetro x 10 pulg de longitud
  • Manguera de aire de cuatro pies con racores dobles para la conexión al suministro de aire
Agitadores de velocidad variable y a prueba de explosiones ideales para mezclar de forma segura todos los tipos de disolventes, lacas y productos químicos volátiles sin la posibilidad de ignición por chispa.
  • La válvula de aguja permite la variación de la velocidad de mezcla
  • El silenciador especial garantiza un funcionamiento más silencioso
  • Los modelos reversibles tienen motores que se pueden ajustar para que giren en cualquier dirección conectando la línea de suministro de aire al puerto derecho para rotar en sentido contrario a las agujas del reloj o en el puerto izquierdo para rotar en el sentido de las agujas del reloj
  • Se pueden utilizar con productos químicos inflamables para la mezcla a prueba de explosiones
Información de órdenes
Eje, hélice, soporte y abrazadera disponibles por separado
Especificaciones
Velocidad 3000 rpm
Capacidad 50 L
Pantalla Analog
Tensión 0/1 V
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro del eje (métrico) 1,27 cm
Altura (imperial) 9 in.
Altura (métrico) 23 cm
Longitud (imperial) 14 in.
Longitud (métrico) 36 cm
Caballos de fuerza 1,5
Para utilizar con (aplicación) Mezcla segura de todos los tipos de disolventes, lacas y productos químicos volátiles
Incluye Varilla de soporte de 10 (L) x 0,56 in (Diám), manguera de aire de 4 pies con conectores dobles para la conexión con el suministro de aire
Material Steel Aluminum
Presión de suministro de aire (imperial) De 40 a 100 psi
par de torsión 633
Tipo Air Powered Overhead Stirrer
Viscosidad 30.000 mPas
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 4,6 kg