Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de varilla analógicos neumáticos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Velocidad:
10.000 rpm
1000 rpm
1200 rpm
3000 rpm
Capacidad:
10 L
20 L
50 L
par de torsión:
45
203
294
633
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Una varilla de soporte de 9/16 pulg de diámetro x 10 pulg de longitud
- Manguera de aire de cuatro pies con racores dobles para la conexión al suministro de aire
- La válvula de aguja permite la variación de la velocidad de mezcla
- El silenciador especial garantiza un funcionamiento más silencioso
- Los modelos reversibles tienen motores que se pueden ajustar para que giren en cualquier dirección conectando la línea de suministro de aire al puerto derecho para rotar en sentido contrario a las agujas del reloj o en el puerto izquierdo para rotar en el sentido de las agujas del reloj
- Se pueden utilizar con productos químicos inflamables para la mezcla a prueba de explosiones
Información de órdenes
Eje, hélice, soporte y abrazadera disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 3000 rpm |
| Capacidad | 50 L |
| Pantalla | Analog |
| Tensión | 0/1 V |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 1,27 cm |
| Altura (imperial) | 9 in. |
| Altura (métrico) | 23 cm |
| Longitud (imperial) | 14 in. |
| Longitud (métrico) | 36 cm |
| Mostrar más |