Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de varilla analógicos neumáticos
Código de producto. 15112997 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
10.000 rpm
1000 rpm
1200 rpm
3000 rpm
Capacidad:
10 L
20 L
50 L
par de torsión:
45
203
294
633
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad Capacidad par de torsión unitSize
15112997 1200 rpm 20 L 203 cada uno
15192987 3000 rpm 50 L 633 cada uno
15122997 1000 rpm 20 L 294 cada uno
15102997 10.000 rpm 10 L 45 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15112997
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • Una varilla de soporte de 9/16 pulg de diámetro x 10 pulg de longitud
  • Manguera de aire de cuatro pies con racores dobles para la conexión al suministro de aire
Agitadores de velocidad variable y a prueba de explosiones ideales para mezclar de forma segura todos los tipos de disolventes, lacas y productos químicos volátiles sin la posibilidad de ignición por chispa.
  • La válvula de aguja permite la variación de la velocidad de mezcla
  • El silenciador especial garantiza un funcionamiento más silencioso
  • Los modelos reversibles tienen motores que se pueden ajustar para que giren en cualquier dirección conectando la línea de suministro de aire al puerto derecho para rotar en sentido contrario a las agujas del reloj o en el puerto izquierdo para rotar en el sentido de las agujas del reloj
  • Se pueden utilizar con productos químicos inflamables para la mezcla a prueba de explosiones
Información de órdenes
Eje, hélice, soporte y abrazadera disponibles por separado
Especificaciones
Velocidad 1200 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla Analog
Tensión 0/1 V
Diámetro (imperial) 0,37 in
Diámetro del eje (métrico) 0,95 cm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) 12 in.
Longitud (métrico) 30 cm
Caballos de fuerza 0,3
Para utilizar con (aplicación) Mezcla segura de todos los tipos de disolventes, lacas y productos químicos volátiles
Incluye Varilla de soporte de 10 (L) x 0,56 in (Diám), manguera de aire de 4 pies con conectores dobles para la conexión con el suministro de aire
Material Steel Aluminum
Presión de suministro de aire (imperial) De 30 a 80 psi
par de torsión 203
Tipo Air Powered Overhead Stirrer
Viscosidad 10.000 mPas
Peso (imperial) 6 lb
Peso (métrico) 2,7 kg