Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio
Código de producto. p-2902994 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Estándar EE. UU./Pin
Junta:
Doble
Individual
Tipo de solución de llenado:
KCl saturado
Líquido
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Junta Tipo de solución de llenado unitSize
11560084 BNC Individual Líquido cada uno
11550084 Estándar EE. UU./Pin Individual Líquido cada uno
11580154 Estándar EE. UU./Pin Doble Líquido cada uno
11550174 BNC Doble KCl saturado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11560084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones difíciles de laboratorio y mediciones de control de calidad
Electrodo combinado de pH para uso en laboratorio y mediciones precisas de control de calidad con un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos.
  • Electrodo combinado de pH
  • Junta simple
  • Intervalo de temperatura: 80-100 °C
  • Intervalo de pH: 0-14
  • Tiempo de respuesta, 10 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Individual
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado de pH
Tipo de solución de llenado Líquido
Para utilizar con (aplicación) pH
Referencia interna Ag/AgCl
Intervalo de mV 0 a ±25 mV
Tiempo de respuesta <10 s
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 80°C a 100°C
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 102 mm
Diámetro (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 10 mm