Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/temperatura variable accupHast™: sin mercurio
Código de producto. p-2903023 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC/miniteléfono ATC
BNC/miniteléfono ATC de  pulg
Estándar EE. UU./Pin
Modelo:
Cuerpo de vidrio estándar
Cuerpo epóxico extra largo
MicroProbe™ con cuerpo de vidrio
pH/ATC, cuerpo epóxico extralargo
Longitud (métrico):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11520074
Respuesta rápida y exacta a pesar de los cambios de temperatura
Respuesta rápida y exacta a pesar de los cambios de temperatura
  • Diseño patentado con uniones dobles de cerámica, referencia Ag/AgCl sellada y electrolito especial
  • Elimina la respuesta lenta al medir muestras a diferentes temperaturas en sucesión rápida
  • Precisión hasta  ±0,01 de pH a 25 °C y  ± de pH de - 5 ° a + 80 °C
  • Tiempo de respuesta, 20 segundos o menos; derivación insignificante
Flujo mejorado, menos contaminación
  • Elemento de referencia aislado y solución de carga de KCl exterior
  • Elimina la obstrucción de precipitados de compuestos de plata
  • Sin necesidad de plata ni mercurio que contaminan las muestras
  • Selección entre cuerpos estándar y de vidrio MicroProbe™ o de epoxi extralargos
Electrodo con cuerpo de vidrio estándar accupHast
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
  • Inmersión a 102 mm
  • Diámetro de cuerpo y punta, 10 mm
Electrodo con cuerpo de vidrio con microsonda accupHast
  • Cuerpo de vidrio de tamaño semimicro
  • Inmersión a 165 mm
  • Diámetro de cuerpo, 10 mm; diámetro de punta, 5 mm
Electrodo con cuerpo epóxico extralargo accupHast
  • Cuerpo epóxico extralargo
  • Inmersión a 140 mm
  • Diámetro de membrana, 10 mm
Electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico extralargo accupHast
  • Cuerpo epóxico extralargo
  • Sonda ATC integrada
  • Inmersión a 143 mm
  • Diámetro de membrana, 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC/miniteléfono ATC de  pulg
Junta Cerámica doble
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +80 °C
Tipo Electrodo combinado de pH/ATC
Tipo de solución de llenado KCl saturado
Referencia interna Ag/AgCl
Modelo pH/ATC, cuerpo epóxico extralargo
Tiempo de respuesta 20 s
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 23 °F a 176 °F
Longitud (imperial) 5,6 in
Longitud (métrico) 143 mm
Diámetro (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 10 mm