Includes
Cable con conectores BNC y ATC, frasco de almacenamiento de electrodos
Electrodos de pH combinado sin mercurio con compensación de temperatura integrada
Se recomiendan para todas las mediciones de pH rutinarias, incluidas las lecturas a bajas temperaturas.
- Respuesta rápida y precisa de 5 °C a 100 °C
- Compatibles con TRIS, proteínas y sulfuros
- El cuerpo epóxico es resistente a impactos y resulta ideal para la manipulación brusca
- Incluyen membranas de vidrio universales FS-5 con baja resistencia eléctrica: menos de 100 MΩ a 25 °C
- El error de sodio es inferior a 0,1 de pH (en 0,1 N NaOH a 25 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Teléfono de 3,5 mm |
| Junta | Doble |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de valoración combinado de pH/ORP |
| Tipo de solución de llenado | Gel |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de pH rutinarias, incluidas lecturas a bajas temperaturas |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Beckman |
| Incluye | Cable con conectores BNC y ATC, frasco de almacenamiento de electrodos |
| Mostrar más |