Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH/conductividad a prueba de agua portátil accumet™ AP85
Código de producto. 11500254 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Puntos de calibración:
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Puntos de calibración unitSize
11500254 5 cada uno
1 options
Código de producto. 11500254
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Meter/Probe package includes meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-One pH/temperature probe (13-620-AP55), four AAA batteries and instruction manual.
Meter Kit package includes meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-One pH/temperature probe (13-620-AP55), 4.00 and 7.00pH buffer solutions, 1413μS conductivity calibration solution, sample bottle, four AAA batteries, instruction manual and hard plastic carrying case.
Duradero, resistente al agua y al polvo, ideal para aplicaciones de campo agresivas—
Mide pH, conductividad y TDS además de la temperatura. Cambia entre pH, conductividad y TDS con solo pulsar un botón. La doble pantalla LCD muestra todos los parámetros con temperatura; también recuerda los anteriores puntos de calibración.
  • Modo de configuración avanzada para personalizar los parámetros del medidor
  • El criterio de valoración automático seleccionable congela la lectura inmediatamente tras la estabilización
  • El botón HOLD congela la lectura
  • Diagnóstico automático: el medidor indica cuándo está listo para funcionar; los mensajes de error avisan al operador de los problemas
  • Certificación ISO™ 9001 del fabricante
Potente modo de pH
  • Recuerda la pendiente y el desvío del electrodo de pH
  • Cuenta con calibración de cinco puntos con reconocimiento automático de tampón
Modos de conductividad y TDS
  • Recupera y personaliza las constantes de celda eficaces para cada intervalo
  • Calibración automática para conductividad en cinco intervalos
  • Calibración automática para TDS en seis intervalos
  • Calibración de cinco puntos para obtener una precisión de ± 1 % de la escala completa
Modo de temperatura flexible
  • Seleccione la temperatura en °C o °F Establezca un coeficiente del 0 al 10 % para una compensación precisa en casi cualquier solución
  • Compensación de temperatura automática o manual
Service Plan
Contrato de asistencia técnica disponible.
Garantía
accumet Three-Year Warranty. accumet AP85 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years. Call your Fisher Scientific Customer Service Representative for full details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature Plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-one pH/temperature probe (13-620-AP55), 4.00 and 7.00pH buffer solutions, 1413μS conductivity calibration solution, sample bottle, four AAA batteries, carrying case
Exactitud (conductividad) ±1% Full-scale
Para utilizar con (aplicación) pH, Conductivity, TDS
Constante de celda 1cm-1
Puntos de calibración 5
Intervalo (conductividad) 0 to 19.99 μS, 0 to 199.9 μS, 0 to 1999 μS, 0 to 19.99 mS, 0 to 199.9 mS
Resolución (conductividad) 0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 mS
Compensación de la temperatura Automático o manual
Intervalo (TDS) 0 to 9.99 ppm, 10 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1 to 9.99 ppt, 10 to 99.9 ppt, 100 to 200 ppt
Resolución (TDS) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
Exactitud (TDS) ±1% Full-scale
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Peso (imperial) 0.04 oz.
Garantía 3 años
Resolución 0.01 pH
Modelo Meter Kit Package
Tipos de sensores Conductividad
Intervalo de detección -2 to +16pH
Exactitud +0.01 pH
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (imperial) 3.75 in.
Anchura (métrico) 9.5 cm
Altura (imperial) 2.25 in.
Batería, tipo 4 x AAA