Learn More
Fisherbrand™ Medidor de conductividad/TDS a prueba de agua portátil accumet™ AP75
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Meter/Probe package includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), four AAA batteries, and instruction manual.
Meter Kit includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54); four each of 447μS, 1413μS, 2764μS, and 15,000μS 20mL conductivity calibration solution pouches; sample bottle; four AAA batteries; instruction manual, and hard plastic carrying case.
La LCD de doble pantalla muestra la conductividad o TDS junto con la temperatura en °C o °F. El medidor cambia entre lecturas con la pulsación de un botón. Funciones avanzadas para una fácil personalización.
- Constante de celda seleccionable (0.1 cm-1, 1.0 cm-1o 10 cm-1)
- Calibración automática para conductividad en los cinco intervalos y de TDS en los seis para una respuesta rápida
- Calibración de hasta cinco puntos para mediciones de conductividad y TDS
- El coeficiente de temperatura ajustable del 0 al 10 % por °C ofrece una compensación exacta en casi cualquier solución
- El criterio de valoración automático seleccionable congela la lectura inmediatamente después de que el medidor indique la estabilización
- La función de memoria ampliada almacena y recupera hasta 50 lecturas
- El reloj en tiempo real permite combinar los datos guardados y de calibración con la fecha y hora para un mantenimiento de registros más completo
- Función HOLD y apagado automático
Información de órdenes
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Certifications
ISO™ 9001
Garantía
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | El paquete de medidor/sonda incluye el medidor, K = sonda con cuerpo de plástico de conductividad/temperatura de 1.0 cm-1 con cable de 3 pies (0.9 m) de longitud (13-620-AP54), cuatro pilas AAA, manual de instrucciones |
| Exactitud (conductividad) | ± 1 % de la escala completa |
| Para utilizar con (aplicación) | Conductividad, TDS, temperatura |
| Constante de celda | 0,1, 1, 10 cm-1 |
| Puntos de calibración | 5 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 a 19.99 μs, de 0 a 199.9 μs, de 0 a 1999 μs, de 0 a 19.99 ms, de 0 a 199.9 ms |
| Resolución (conductividad) | 0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 mS |
| Compensación de la temperatura | Automático o manual |
| Intervalo (TDS) | De 0 a 9.99 ppm, de 10 a 99.9 ppm, de 100 a 999 ppm, de 1 a 9.99 ppt, de 10 a 99.9 ppt, de 100 a 200 ppt |
| Resolución (TDS) | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt |
| Mostrar más |