Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de homogeneizador 850, sonda de generador
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15535829 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo inferior:
Dientes de sierra
Dientes de sierra, ventana ancha
Plano
Ventana ancha y plana
Tamaño de partículas:
Fina
Grueso
Diámetro de la sonda (métrico):
20 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo inferior Tamaño de partículas Diámetro de la sonda (métrico) unitSize
15535829 Plano Fina 30 mm cada uno
15515829 Dientes de sierra Fina 20 mm cada uno
15525829 Dientes de sierra, ventana ancha Grueso 20 mm cada uno
15545829 Ventana ancha y plana Grueso 30 mm cada uno
4 options
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Código de producto. 15535829
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Includes
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Sonda de generador de acero inoxidable; El accesorio del homogeneizador Fisher Scientific™ 850, sonda de generador es compatible con los homogeneizadores Fisher Scientific 850.
  • Se suministra con rodamientos superiores e inferiores de PTFE
  • La sonda al completo se puede esterilizar en autoclave
  • Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Sonda generadora de dientes de sierra:
  • Añada acción de corte extra y el diseño de estátor permite que las muestras finas y medianas pasen a través de las ventanas de procesamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Tamaño de partículas Fina
Intervalo de volumen (métrico) De 200 ml a 5 L
Diámetro de la sonda (métrico) 30 mm
Longitud de la sonda (métrico) 195 mm
Material acero inoxidable 316
Tipo inferior Plano
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador Fisher Scientific 850