Learn More
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sondas de acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15565819 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo inferior:
Dientes de sierra
Dientes de sierra, ventana ancha
Plano
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,2 a 5 ml
De 0,25 a 30 ml
De 1,5 a 100 ml
Diámetro de la sonda (métrico):
5 mm
7 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
Curso
Fina
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo inferior Intervalo de volumen (métrico) Diámetro de la sonda (métrico) Tamaño de partículas unitSize
15565819 Dientes de sierra, ventana ancha De 0,25 a 30 ml 7 mm Curso cada uno
15545819 Plano De 0,2 a 5 ml 5 mm Fina cada uno
15555819 Dientes de sierra De 0,25 a 30 ml 7 mm Fina cada uno
15595819 Dientes de sierra De 1,5 a 100 ml 10 mm Fina cada uno
15505829 Dientes de sierra, ventana ancha De 1,5 a 100 ml 10 mm Curso cada uno
5 options
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Código de producto. 15565819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Elección de puntas de dientes de sierra o planas para su uso con homogeneizadores portátiles.
  • Proporciona al usuario flexibilidad para procesar muestras
  • Diseñado para una larga vida útil y es fácil de desmontar para limpiar
  • El diseño de estátor permite que las muestras finas y medianas pasen a través de las ventanas de procesamiento
  • Se suministra con rodamientos superiores e inferiores de PTFE 
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Tamaño de partículas Curso
Intervalo de volumen (métrico) De 0,25 a 30 ml
Diámetro de la sonda (métrico) 7 mm
Longitud de la sonda (imperial) 4,5 in
Longitud de la sonda (métrico) 115 mm
Material Acero inoxidable
Tipo inferior Dientes de sierra, ventana ancha
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador portátil 150 y homogeneizadores 850