Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
Código de producto. 11385982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11385982 2 kg Frasco de polietileno 2 Kg
11365982 500 g Frasco de polietileno 500 g
2 options
Código de producto. 11385982
Marca: Fisher BioReagents™ BP97262
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
An enzymatic digest of casein, a milk protein
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Granulated Powder
Tipo de medios Tryptone
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 2 kg