Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
Código de producto. 11365982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11365982 500 g Frasco de polietileno 500 g
11385982 2 kg Frasco de polietileno 2 Kg
2 options
Código de producto. 11365982
Marca: Fisher BioReagents™ BP9726500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
An enzymatic digest of casein, a milk protein
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulario Granulated Powder
Tipo de medios Tryptone
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.