Learn More
Fisher BioReagents™ Medio SOC
Click to view available options
:
5 x 10 ml
Descripción
- Medios de crecimiento ricos en nutrientes utilizados para maximizar la eficacia de transformación de las células competentes de E. coli
- Los medios líquidos están convenientemente envasados y se suministran como 5 frascos de 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medio SOC |
| Volumen de llenado | 10 ml |
| Formulación | 20 g/l de Peptona de caseína, 5 g/l de extracto de levadura, 0,58 g/l de cloruro de sodio; 0,19 g/l de cloruro de potasio, 0,95 g/l de cloruro de magnesio, 1,20 g/l de sulfato de magnesio, 3,60 g/l de glucosa. |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 5 x 10 ml |