Learn More
Fisher BioReagents™ Inhibidor de la ribonucleasa Optizyme™, recombinante
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
Descripción
- Se suministra como producto recombinante de E. coli (originalmente aislado del pulmón de rata) y proporciona una protección superior del ARN contra la degradación por RNasas
- Comúnmente se añade a todas las soluciones utilizadas durante el aislamiento del ARN y no interferirá con el rendimiento de la mayoría de las enzimas en aplicaciones posteriores
- Activo en un amplio rango de temperaturas, e incluso proporciona alguna inhibición de RNasa a 60°C, lo que es útil cuando se realizan reacciones de transcripción inversa a temperaturas elevadas para superar la estructura secundaria en ARN
- Componentes del tampón de almacenamiento: 20 mm HEPES-KOH (pH de 7,6 a 4°C), 50 mm KCl, 8 mm DTT y 50 % glicerol (v/v)
Inactiva la RNasa A, la RNasa B y la RNasa T2; no hay actividad contra las polimerasas de ARN SP6, T7 o T3, las transcriptasas inversas AMV o MMLV y la ADN polimerasa Taq
- Muestra un amplio espectro de actividad inhibitoria contra RNasas y no tiene actividad contra otras polimerasas y transcriptasas inversas
- Adecuado para su uso en aplicaciones comunes de biología molecular tales como el aislamiento y purificación de ARN, síntesis de ADNc, RT-PCR, transcripción/traducción de ARN in vitro, ensayo de protección de ribonucleasa y preparación de anticuerpos libres de RNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20 a 40 U/μL |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ARN, síntesis de ADNc, RT-PCR, transcripción/traducción de ARN in vitro, ensayo de protección de ribonucleasa y preparación de anticuerpos libres de RNasa |
| Tampón de almacenamiento | 20 mm HEPES-KOH (pH de 7,6 a 4°C), 50 mm KCl, 8 mm DTT, 50 % glicerol |
| Fuente | E. coli |
| Cantidad | 2500 U |
| Tipo de producto | RNase Inhibitor |
| Formulario | Líquido |