Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ LB Broth Miller Microbiological Media
Descripción
- Esterilizado en autoclave.
- Para un alto rendimiento de cultivo bacteriano.
- Sin polvos molestos que den lugar a problemas medioambientales.
- El proceso de fabricación totalmente automático elimina la contaminación inesperada.
- Caldo LB Medio nutritivo bacteriológico estándar para la propagación de eE. coli para el mantenimiento de cepas (subcultivo), la clonación, la propagación plasmídica y la expresión de proteínas
- Caldo Super Broth Desarrollado específicamente para aumentar el rendimiento de plásmidos de alto número de copias derivados de cultivos en suspensión de cepas de E. coli.
- Caldo Terrific Broth Admite densidades celulares más altas que el medio LB, aumenta la producción de ADN plasmídico.
Información de órdenes
Se suministra en caja de diez botellas de 1 l.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo LB, Miller |
| Volumen de llenado | 10 x 1000 mL |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 10 x 1 L |