Learn More
Fisher BioReagents™ Medios microbiológicos de caldo Super Broth OptiGrow™
Código de producto. 11402954
Change view
Click to view available options
:
Caldo Super Broth; 10 x 1 l
Código de producto.
11402954 Caldo Super Broth; 10 x 1 l
1 options
Código de producto. 11402954
Marca: Fisher BioReagents™ BP143210B1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medios clásicos en forma líquida lista para usar.
  • Esterilizado en autoclave.
  • Para un alto rendimiento de cultivo bacteriano.
  • Sin polvos molestos que den lugar a problemas medioambientales.
  • El proceso de fabricación totalmente automático elimina la contaminación inesperada.
  • Caldo LB Medio nutritivo bacteriológico estándar para la propagación de eE. coli para el mantenimiento de cepas (subcultivo), la clonación, la propagación plasmídica y la expresión de proteínas
  • Caldo Super Broth Desarrollado específicamente para aumentar el rendimiento de plásmidos de alto número de copias derivados de cultivos en suspensión de cepas de E. coli.
  • Caldo Terrific Broth Admite densidades celulares más altas que el medio LB, aumenta la producción de ADN plasmídico.
Información de órdenes
Se suministra en caja de diez botellas de 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Caldo Super Broth
Volumen de llenado 10 × 1000 ml
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 10 x 1000 ml