Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleótidos
Código de producto. 10234683
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de dNTP
dATP
dCTP
dGTP
Cantidad:
100 μl
400 μl
Tamaño de la unidad:
1 SET
1 set
400 microlitros
Código de producto. 10234683
Marca: Fisher BioReagents™ BP25644
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nucleótidos para PCR con un nivel de pureza del >98% trifosfato
  • Probado funcionalmente en PCR
  • Se puede utilizar en secuencias de dideoxi, mutagénesis y aplicaciones de síntesis de ADNc
  • Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • PCR dNTP Mix es una solución de dATP, dCTP, dGTP y dTTP
  • El conjunto dNTP contiene un tubo cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (4 tubos/juego)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH De 7 a 7,5
Tipo de producto Conjunto de dNTP
Concentración 100mM
Pureza >98%
Cantidad 400 μl
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de dideoxia, mutagénesis y síntesis de ADNc