Learn More
Fisher BioReagents™ Marcadores de peso molecular
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
50 μg
Intervalo de tamaños:
De 100 a 2000 bp
De 500 a 10 000 bp
De 72 a 1353 bp
Tipo de producto:
Marcadores de peso molecular de ADN
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
50 microgramos
Descripción
- Compatible con electroforesis en gel de campo convencional y de pulsos.
- Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
| Intervalo de tamaños | De 72 a 1353 bp |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinar el tamaño del fragmento de ADN |
| Cantidad | 10 μg |