Learn More
Fisher BioReagents™ Medios de microbiología: Caldo LB Miller
Descripción
Deshidratado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Genética molecular |
| Tipo de medios | Caldo LB |
| Tipo de producto | Microbiology Media |
| Formulación | 10 g/l de triptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | For preparing bacterial nutrient media |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 500 g |