Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth (Powder) - Lennox
Código de producto. p-4907856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
10628973 500 g Frasco de polietileno 500 g
10285103 2000 g Balde de polietileno 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10628973 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP1427500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
  • Directions for Media Preparation: Suspend 20g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Dehydrated powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cultivo bacteriano
Formulario Polvo
Grado Genética molecular
Tipo de medios LB Broth - Lennox
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Para utilizar con (aplicación) Preparing bacterial nutrient media
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 500 g