Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth (Powder) - Lennox
Descripción
- Directions for Media Preparation: Suspend 20g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
- Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
- Format: Dehydrated powder
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cultivo bacteriano |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Genética molecular |
| Tipo de medios | LB Broth - Lennox |
| Tipo de producto | Microbiology Media |
| Formulación | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparing bacterial nutrient media |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 500 g |