Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Agar, Miller (Powder)
Código de producto. 10081163
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. 10081163
Marca: Fisher BioReagents™ BP1425500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
  • Directions for Media Preparation: Suspend 40g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
  • Sodium chloride concentration of Miller formulation is 2X the concentration of the Lennox formulation to allow for optimal salt concentration for a specific strain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cultivo bacteriano
Formulario Polvo
Grado Genética molecular
Tipo de medios LB Agar
Tipo de producto Agar
Formulación Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Para utilizar con (aplicación) For preparing bacterial nutrient media
Tipo de empaquetado Poly Bottle
Cantidad 500 g
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.