Learn More
Fisher BioReagents™ Aditivos para medios de microbiología: extracto de levadura
Código de producto. 10215203
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
2 KG
500 GR
Código de producto. 10215203
Marca: Fisher BioReagents™ BP14222
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Aditivo para la preparación de medios de nutrientes bacterianos
Porción hidrosoluble de levadura fresca autolisada que se utiliza en medios de cultivo bacteriológico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Deshidratado
Grado Genética molecular
Tipo de medios extracto de levadura
Tipo de producto extracto de levadura
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 2000 g