Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
Código de producto. 10421545
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
Código de producto. 10421545
Marca: Fisher BioReagents™ BP53510
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
  • Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
  • Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
  • Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
Contenido y almacenamiento <0°C
Fuente Egg white
Cantidad 10 g
Tipo de producto Lisozima
Formulario Crystalline Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lysozyme, egg white
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.