Learn More
Fisher BioReagents™ Hemisulfato de leupeptina
Descripción
(Acetil-Leu-Leu-Arg-al), Valeramida
Bioquímico utilizado como inhibidor de la tripsina, la plasmina, la papaína y la catepsina B.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de la tripsina, plasmina, papaína, catepsina B |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Leupeptina Hemisulfato |
| Peso molecular | 475,60 |
| Formulario | Trozos, polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Leupeptin Hemisulfate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.