Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Lennox (Granulated)
Descripción
- Directions for Media Preparation: Add 20g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
- Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
- Format: Granulated powder
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Granulated Powder |
| Tipo de medios | caldo LB, Lennox |
| Tipo de producto | Microbiology Media |
| Formulación | Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 500 g |