Learn More
Fisher BioReagents™ Agar LB, Miller (granulado)
Descripción
- Instrucciones para la preparación de medios: Añada 32 g a 1 l de agua purificada, como BP2820 (agua de grado de cultivo celular microbiano Fisher BioReagents) y ajuste el pH a 7,2. Caliente y agite frecuentemente para que se disuelva completamente. Antes de su uso, esterilícelo en autoclave durante 15 minutos.
- La concentración de cloruro de sodio de la formulación de Miller es 2X la concentración de la formulación Lennox para permitir una concentración óptima de sal para una deformación unitaria específica
- El agar proporciona un sólido soporte para el crecimiento
- Formato: Polvo granulado
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Gránulos |
| Tipo de medios | Agar LB, Miller |
| Tipo de producto | Agar LB, Miller |
| Formulación | Caseína peptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 10 g/l, agar 12 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 2 kg |