Learn More
Fisher BioReagents™ Escaleras de ADN exACTGene
Código de producto. 10214973
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Confirmación de tamaño de PCR
Para PCR de gran tamaño o clonación
Para clonación pequeña y grande
Para comprobar rápidamente la digestión de PCR o de enzimas
Para la identificación de clones
Para tiempos de ejecución rápidos, ADN de tamaño pequeño
Para uso general, ADN de tamaño pequeño
Para uso general, ADN digerido de gran tamaño
Para uso general, amplio intervalo de tamaños
Para uso general, tamaño extragrande
N.º de bandas:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Tipo de producto:
Marcadores de peso molecular de ADN
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) N.º de bandas Tipo de producto unitSize
10214973 Confirmación de tamaño de PCR 14 Marcadores de peso molecular de ADN 1 PCS
10224973 Para comprobar rápidamente la digestión de PCR o de enzimas 8 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10061413 Para uso general, ADN de tamaño pequeño 10 Marcadores de peso molecular de ADN 1 PCS
10657633 Confirmación de tamaño de PCR 12 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10021463 Para tiempos de ejecución rápidos, ADN de tamaño pequeño 11 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10306943 Para la identificación de clones 14 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10031463 Para PCR de gran tamaño o clonación 10 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10122823 Para clonación pequeña y grande 16 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10489883 Para uso general, ADN digerido de gran tamaño 13 Marcadores de peso molecular de ADN cada uno
10699163 Para uso general, tamaño extragrande 15 Marcadores de peso molecular de ADN 1 PCS
10499883 Para uso general, amplio intervalo de tamaños 19 Marcadores de peso molecular de ADN 1 PCS
11 options
Código de producto. 10214973
Marca: Fisher BioReagents™ BP2570100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Especialmente diseñado para proporcionar ADN de extremo romo de longitud precisa para ofrecer una mejor calidad de banda que los marcadores clásicos.
  • Ideal para la evaluación de tamaño y la determinación cuantitativa de la masa de ADN.
  • Contiene colorante de carga para reducir los pasos de pipeteo y ahorrar tiempo.
  • Tiene dos o tres bandas de referencia de alta intensidad para mejorar la medición.
  • Se proporciona en cantidades suficientes para cargar 100 carriles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Formulario Líquido
Formulación Premezclado con colorante de carga
Para utilizar con (aplicación) Confirmación de tamaño de PCR
N.º de bandas 14
Cantidad 100 carriles
Requisitos de almacenamiento Estable a temperatura ambiente durante dos años.
Suficiente para 100 carriles
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de ADN