Learn More
Fisher BioReagents™ Marcador de proteínas EZ-Run™
Descripción
- Se suministra en tampón de carga de gel para su aplicación directa a geles SDS-PAGE.
- Ideal para la determinación de peso molecular de polipéptidos analizados en varios sistemas de gel.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Se suministra en tampón de carga de gel. |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la separación de proteínas durante SDS-PAGE |
| Contenido del kit | < 51 % de glicerina, 2 % de laurilsulfato de sodio, < 1 % de tris (hidroximetil) aminometano, < 0,76 % de 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto, < 0,5 % de cloruro de sodio, < 0,05 % de etilendiamina |
| Cantidad | 500 μl, 100 cargas |
| temp | 14,4 a 116 kd |
| Requisitos de almacenamiento | − 20 °C |
| Suficiente para | 100 cargas |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de proteínas |