Learn More
Fisher BioReagents™ Marcador de proteínas EZ-Run™
Código de producto. 10704914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μl, 100 cargas
Suficiente para:
100 cargas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Suficiente para unitSize
10704914 500 μl, 100 cargas 100 cargas cada uno
1 options
Código de producto. 10704914 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP3600500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mezcla de siete proteínas purificadas optimizada para producir bandas uniformes y compactas cuando se analiza mediante SDS-PAGE y se tiñe con azul de Coomassie™.
  • Se suministra en tampón de carga de gel para su aplicación directa a geles SDS-PAGE.
  • Ideal para la determinación de peso molecular de polipéptidos analizados en varios sistemas de gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Formulación Se suministra en tampón de carga de gel.
Para utilizar con (aplicación) Control de la separación de proteínas durante SDS-PAGE
Contenido del kit < 51 % de glicerina, 2 % de laurilsulfato de sodio, < 1 % de tris (hidroximetil) aminometano, < 0,76 % de 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto, < 0,5 % de cloruro de sodio, < 0,05 % de etilendiamina
Cantidad 500 μl, 100 cargas
temp 14,4 a 116 kd
Requisitos de almacenamiento − 20 °C
Suficiente para 100 cargas
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de proteínas