Learn More
Fisher BioReagents™ Solución IPTG/X-Gal ChromoMax™
Descripción
La solución ChromoMax IPTG/X-Gal lista para aplicar es una formulación patentada que permite saltarse el engorroso proceso de preparación que tradicionalmente requiere el tedioso pesaje y la disolución del polvo fino en disolventes tóxicos como el DMSO o el DMF.
- Solución IPTG/X-Gal premezclada
- Sin pesar ni disolver los componentes
- No se requiere DMSO ni DMF
- Ahorro de tiempo y dinero
- Resultados fiables
- Puede manejarse de forma segura fuera de una campana extractora
- La solución ChromoMax no se congela incluso cuando se almacena a -20 °C, lo que permite su uso inmediato sin descongelación
- Se seca rápidamente en la placa, acelerando aún más el protocolo de cribaje
- Proporciona un rápido desarrollo del color y no requiere una incubación adicional a 4 °C para mejorar el color
- Solución transparente incolora a amarilla
La solución ITPTG/X-Gal ChromoMax es adecuada para su uso con todas las células competentes disponibles en el mercado que utilizan el cribado azul/blanco lacZ. Probado con las células competentes TransMax transformadas de Fisher BioReagents, lo que da lugar a colonias azules y blancas claramente diferenciadas.
Información de órdenes
El volumen de 50 ml se envasa en cinco frascos de 10 ml, lo que evita la contaminación accidental de grandes volúmenes de existencias.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | - 20 °C |
| Aditivo | Solución IPTG/X-Gal |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Todas las células competentes disponibles comercialmente que utilizan el cribaje azul/blanco lacZ |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 1 ml |
Seguridad y manipulación
- ChromoMax
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H360D-Puede dañar al feto.