Learn More
3M™ Gorra de protección First Base™ +
Código de producto. 17267680
Click to view available options
Tipo de producto:
Micro pico
Pico estándar
Pico reducido
Color:
Azul Royal
Azul marino
Gris
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 17267680
Marca: 3M™ 7100206559
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
First Base™ + Bump Cap designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations from stationary objects. Patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic provides industrial bump protection to EN812.
  • Proporciona protección industrial contra golpes de conformidad con EN812.
  • La carcasa flexible fabricada con plástico ABS se puede retirar para su limpieza.
  • Canales de flujo de aire para ventilación
  • Banda de sudor de material de toalla absorbente
  • Disponible en diferentes longitudes de pico para una gran variedad de aplicaciones
  • Correa elástica ajustable para un ajuste personal
  • Áreas de personalización de logotipos opcionales
  • Disponible en diferentes longitudes de pico para una gran variedad de aplicaciones
  • Correa elástica ajustable para un ajuste personal
  • Accesorio de pinza de cinturón disponible