missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Firsocostat, MedChemExpress

Código de producto. 16427186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16427186 100 mg 100 miligramos
16493217 50 mg 50 miligramos
16487198 10 mg 10 miligramos
16459727 5 mg 5 miligramos
16403556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16427186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Firsocostat (ND-630; GS-0976; NDI-010976) is an acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor; inhibits human ACC1 and ACC2 with IC50 values of 2.1 and 6.1 nM, respectively.

Firsocostat (ND-630

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Firsocostat
CAS 1434635-54-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31N3O8S
Cantidad 100 mg
Sinónimo ND-630 GS-0976 NDI-010976
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.78 mM)
SMILES O=C(C(C(C)=C(C1=NC=CO1)S2)=C2N3C[C@H](OC4CCOCC4)C5=C(OC)C=CC=C5)N(C(C)(C)C(O)=O)C3=O
Peso molecular (g/mol) 569.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.63
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.