Learn More
Invitrogen™ Firefly luciferase Polyclonal Antibody
Código de producto. 13476727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
13476727 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13476727 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA532208
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: 293T , 293T transfected firefly, 293T transfected Renilla Luciferase. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Luciferase produces green light with the wavelength of 562 nm. Luciferase catalyzes the reaction: D-firefly luciferin + O2 + ATP = firefly oxyluciferin + CO2 + AMP + diphosphate + light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Firefly luciferase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Alias de gen Firefly Luciferase; Genji firefly; Green Luciferase; Japanese firefly; luciferin 4-monooxygenase; Photinus pyralis; photinus pyralis luciferase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length Firefly Luciferase recombinant protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Luciferase
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG