missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FIP200 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15910265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15910265 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15910265

Marca: Invitrogen™ PA571583

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FIP200 Polyclonal Antibody for Western Blot

The protein encoded by this gene interacts with signaling pathways to coordinately regulate cell growth, cell proliferation, apoptosis, autophagy, and cell migration. This tumor suppressor also enhances retinoblastoma 1 gene expression in cancer cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIP200
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Rb1cc1
N.º de referencia del gen Q8TDY2, Q9ESK9
Alias de gen 200 kDa FAK family kinase-interacting protein; 2900055E04Rik; 5930404L04Rik; ATG17; Cc1; coiled coil forming protein 1; coiled-coil-forming protein 1; FAK family kinase-interacting protein of 200 kDa; FIP200; KIAA0203; LaXp180; LOW QUALITY PROTEIN: RB1-inducible coiled-coil protein 1; phosphatase 1, regulatory subunit 131; PPP1R131; RB1 inducible coiled-coil 1; Rb1cc1; RB1-inducible coiled-coil 1; RB1-inducible coiled-coil protein 1; RBICC
Símbolos de los genes Rb1cc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 489-515 amino acids from the Central region of human RB1CC1.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12421, 9821
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.