Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo de borosilicato Fiolax™ con reborde
Código de producto. 10682401 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 mL
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 10682401
Marca: DWK Life Sciences 261102607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo son una pieza cilíndrica universal de vidrio con fondo redondo que se utiliza en los laboratorios para, por ejemplo, reacciones químicas, pretratamientos o almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
  • Tienen las paredes finas y, por lo tanto, son resistentes a los cambios de temperatura rápidos o a la calor focalizado
  • Es más fácil verter el contenido gracias a su reborde granulado
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción De 0,5 a 0,6 mm de grosor
Capacidad (métrico) 39 ml
Material Fiolax
Para utilizar con Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido
Cantidad 100/paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 20 mm