Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo de borosilicato Fiolax™ con reborde
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
- Tienen las paredes finas y, por lo tanto, son resistentes a los cambios de temperatura rápidos o a la calor focalizado
- Es más fácil verter el contenido gracias a su reborde granulado
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | De 0,4 a 0,5 mm de grosor |
| Capacidad (métrico) | 6 ml |
| Material | Fiolax |
| Para utilizar con | Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido |
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |