Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
- Sus dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10 a 1000 μl
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip 250 ancha, sin filtro, no estéril, gradilla |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Finntip 250 Ext |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 5,3cm |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Orificio ancho |
| Código de color | Blanco |
| Mostrar más |