Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11782574
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1250 μl
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
20 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 11782574
Marca: Thermo Scientific™ 9404183
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Integre las puntas de pipeta Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper con el pipeteador Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
  • Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1250 μl
Dispensación por volumen (métrico) 25, 50, 75, 100, 125 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Formato En envase individual
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Línea de productos FinnTip
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.