Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1250 μl
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
20 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 50
Descripción
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Dispensación por volumen (métrico) | 100, 200, 300, 400, 500 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formato | A granel |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Línea de productos | FinnTip |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.