Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta universales Finntip™
Código de producto. 11712544
Change view
Click to view available options
Descripción:
Finntip 250 Universal, sin filtro, no estéril, a granel
Finntip 250 Universal, sin filtro, no estériles, caja
Kit de inicio de repuesto universal Finntip 250, sin filtro, no estéril, recarga
Volumen (métrico):
250 μl
Formato:
A granel
Caja
Recarga
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
1 set
20000 PCS
500 PCS
Código de producto. Descripción Volumen (métrico) Formato Esterilidad unitSize
11712544 Finntip 250 Universal, sin filtro, no estéril, a granel 250 μl A granel No estéril 20000 PCS
10053860 Finntip 250 Universal, sin filtro, no estériles, caja 250 μl Caja No estéril 500 PCS
11855863 Kit de inicio de repuesto universal Finntip 250, sin filtro, no estéril, recarga 250 μl Recarga No estéril 1 set
3 options
Código de producto. 11712544
Marca: Thermo Scientific™ 9400220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un pipeteo preciso con estas puntas de pipeta universales, diseñadas con nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas uniformemente lisas que evitan la retención de líquidos.
Garantice un pipeteo exacto y preciso con las puntas de pipeta universales Thermo Scientific™ Finntip™, fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
Características:
  • La superficie lisa y uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV).
Periodo de garantía limitada:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip 250 Universal, sin filtro, no estéril, a granel
Volumen (métrico) 250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Modelo Finntip 250 Universal
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,2cm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato A granel
Estilo de punta Compatibilidad universal
Envase 20.000 puntas
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette 250
Línea de productos Finntip
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.