Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta universales Finntip™
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso con las puntas de pipeta universales Thermo Scientific™ Finntip™, fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
Características:
- La superficie lisa y uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV).
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip 250 Universal, sin filtro, no estériles, caja |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Amarillo |
| Modelo | Finntip 250 Universal |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 5,2cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formato | Caja |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.